スキップする
APPA002
Green Universal Detection Reagent
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
20 mL
カートの在庫状況を確認する
¥82,200
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
¥82,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
GreenUniversal Detection Reagent is formulated with green fluorescent protein (GFP),which is a part of the split fluorescent protein (FP) system that may be usedto quantify the expression level of a tagged protein of interest (POI).
Application
The S1-10 Universal Detection Reagent is provided as a ready-to-use solution for use with the In Vitro "Fold ′n′ Glow" Solubility Assay Kits:
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G6539U3635SIC002
description
-
description
clone GFP-20, ascites fluid
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation, dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solution
form
-
form
-
form
-
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)