Merck
APREST93063
PrEST Antigen MAGEB3
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
別名:
CT3.5
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 23 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
immunogen sequence
TRGQTQDHQGAQITATNKKKVSFSSPLILGATIQKKSAGRSRSALKKPQRA
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAGEB3(4114)
General description
Recombinant protein fragment of Human MAGEB3 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Application
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Physical form
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Preparation Note
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Other Notes
Corresponding Antibody HPA072203.
Legal Information
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)