スキップする
C0806
CM-セルロース
fibers
別名:
カルボキシメチルセルロース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
47101511
MDL number:
eCl@ss:
33050202
form
fibers
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
CM Cellulose products are used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. CM Cellulose has been used in studies to inform the suppressed proliferation of hepatoma and leukemic cells and the inhibition of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)