スキップする
C3045
コレステロール
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン, 5-コレステン-3β-オール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥21,800
25 g
在庫fromUnited States
¥78,800
100 g
在庫fromUnited States
¥235,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
¥21,800
出荷予測2026年11月09日詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
ovine wool
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.002 mg/mL, Tween: soluble, ethanol: soluble, serum: soluble
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
General description
主なステロールであるコレステロールは、哺乳類のステロイド・ホルモン、胆汁酸およびビタミンの前駆体であり、エンドサイトーシスを調整します。コレステロールは、タンパク質と複合して血中輸送のためのリポタンパク質を形成します。高密度リポタンパク質(HDL)または低密度リポタンパク質(LDL)のいずれかとして存在します。善玉コレステロールとも呼ばれるHDLは脂質含有量が低くなっています。LDL (悪玉コレステロール)の脂質含有量は高くなっています。コレステロール生合成でのHMG-CoAレダクターゼ酵素のスタチンによる阻害は、アテローム動脈硬化症と高コレステロール血症で上昇したコレステロール値を制御します。コレステロール値が低いと、甲状腺機能低下症、家族性低βリポタンパク質血症および肝疾患を引き起こします。コレステロール恒常性と細胞内コレステロール値のバランスが取れていないことが、がんの発現に重要な役割を果たします。コレステロール値が高いと乳がんの進行が促進されます。
Application
コレステロールは、
  • 絨毛膜絨毛組織培養型胎盤での培地サプリメントとして
  • マウス卵巣での移植用ホルモン・ペレットの構成成分として
  • ヒト単核球細胞株THP-1での免疫関連GTPアーゼM (IRGM)発現の誘導のために使用されています。
Biochem/physiol Actions
すべての生体膜の主成分。脳脂質全体の約25%はコレステロ-ルです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C85031131960C2155000
コレステロール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1131960
コレステロール
コレステロール CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2155000
コレステロール
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
description
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
≥92.5% (GC)
assay
-
assay
-
biological source
ovine wool
biological source
sheep wool
biological source
sheep
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
serum: soluble, Tween: soluble, H2O: 0.002 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under コレステロール
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How to prepare the BioReagent product, suitable for cell culture, ≥99% for cell culture? For example, I need 10mm/L of disintegrated cholesterol for an experiment. How can I dissolve it? In heated alcohol? Do you have a protocol for using cells?
    1 回答
    1. This product has been tested for solubility in chloroform at concentrations up to 100 mg/mL. For cell culture applications, it has been reported to dissolve in ethanol at 5 mg/mL (Ke et al., 2020). Based on this data, ethanol should also fully dissolve this product at 10 mM (~3.87 mg/mL).