表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥45,700 |
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
¥45,700
カートの在庫状況を確認する
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
kit of 1
Other Notes
組織ホモジナイザーキット
コンポーネントには以下が含まれます:
キットには、85 mLカップ1個、40、50、60メッシュスクリーンそれぞれ5個、スクリーン交換キー5個、ガラス製乳棒2個が含まれています。
コンポーネントには以下が含まれます:
キットには、85 mLカップ1個、40、50、60メッシュスクリーンそれぞれ5個、スクリーン交換キー5個、ガラス製乳棒2個が含まれています。
1 of 1
当該品目 | ||
|---|---|---|
| description tissue grinder homogenizer kit, stainless steel, autoclavable, 1/kit | description 2 mL complete | description working volume 100 mL |
| packaging kit of 1 | packaging - | packaging pack of 1 ea |
| sterilization compatibility autoclavable compatible | sterilization compatibility - | sterilization compatibility - |
| material stainless steel | material glass | material glass |