この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
MDL number:
Biological source:
Staphylococcus aureus
biological source
Staphylococcus aureus
form
liquid
input
bacteria and yeast sample(s)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nuclease Micrococcal (MNase) is the extracellular nuclease of Staphylococcus aureus. The enzyme is an endo-exonuclease .This Endo-exonuclease preferentially digests single-stranded nucleic acids. Thus, nuclease micrococcal activity results in the production of mononucleotides and oligonucleotides with terminal 3′-phosphates. Nuclease Micrococcal is also active against double-stranded DNA and RNA and all sequences will be ultimately cleaved.
Micrococcal Nuclease can be used for the digestion of chromatin to identify the location of nucleosomes
Micrococcal Nuclease can be used for the digestion of chromatin to identify the location of nucleosomes
Application
- Chromatin Immuno-Percipitation (ChIP) analysis
- Nucleosome preparation
- Removal of nucleic acids present in protein preparation
- Reduction of viscosity of cell lysates during non-mechanical cell lysis preparation
- RNA sequencing and transcriptomic profiling
Biochem/physiol Actions
DNAの5′-ホスホジエステル結合を加水分解します。
Other Notes
注:1 μmolユニット = 約85 A260ユニットです。ここで、1 A260ユニットは、反応液量が3.55 mLの場合に、pH 8.8、37°C、30分間に、ΔA260が1.0となる酵素量です。光路長 = 1 cm。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ミクロコッカスヌクレアーゼ Staphylococcus aureus由来
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan