スキップする
CS0010
β-セクレターゼ(BACE1)活性蛍光検出キット
1 kit sufficient for 250 reactions
別名:
BACE1活性検出キット (蛍光)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥179,000
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
¥179,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 250 reactions
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Application
本キットにはBACE1活性を効率的に検出するために必要な試薬がすべて揃っています。BACE1インヒビタ-の候補物質のスクリ-ニングに使用するための酵素も入っています。このアッセイでは、BACE1による基質切断後に観察される蛍光シグナルの増強を、蛍光共鳴エネルギ-移動(FRET)法で測定します。
Biochem/physiol Actions
BACE1は、アミロイド前駆体タンパク質(APP)のβ切断に関与する膜貫通型のプロテアーゼであり、アミロイドβペプチド(Aβ)が生成します。脳のAβ蓄積は、アルツハイマー病進行の主な原因です。BACE1はインヒビター創薬のターゲットです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S4195RAB0623S4562
description
1 kit sufficient for 250 reactions
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged), ≥10,000 units/mg protein
description
-
description
≥97% (HPLC), powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
 kit sufficient for 250 reactions
usage
-
usage
-
usage
-
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Gene Information
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Fluorescent Assay Buffer 50 mL
  • Stop Solution 15 mL
  • Substrate (MOCA-SEV-NL-DAEFR-DNP-RR) 500 μL
  • Assay Standard 140 μL
  • BACE1 (β−Secretase) 300 units 100 μL
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the PDB ID of enzyme used?
    1 回答
    1. This kit includes human BACE1/?-secretase enzyme for activity detection and inhibitor screening. The exact PDB ID for the enzyme is not specified, however the protein is identical to product S4195, UniProt P56817. Please see the links below to review information that may be helpful.
      UniProt:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P56817/entry
      RCSB PDB page for UniProt P56817
      https://www.rcsb.org/groups/sequence/polymer_entity/P56817
      Also note that commonly cited human BACE1 structures include PDB IDs 2ZHT and 1W50, References:
      PDB ID 2ZHT: Human BACE1 crystal structure — https://www.rcsb.org/structure/2ZHT
      PDB ID 1W50: Human BACE apo structure — https://www.rcsb.org/structure/1W50
      役に立ちましたか?
  2. what is the concentration of BACE1 enzyme in micromolar?
    1 回答
    1. The B9059 BACE-1 product included in the kit, serves as a positive control. The Technical Bulletin notes that the concentration of this item is approximate 3 units/microliter. This material has not been tested for purity. Therefore, a molar concentration cannot be provided.