スキップする
D030
R(−)-2,10,11-Trihydroxy-N-propyl-noraporphine hydrobromide hydrate
solid
別名:
R(−)-2-OH-NPA HBr, R(−)-TNPA HBr
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO3 · HBr · xH2O
CAS番号:
分子量:
392.29 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150319
form
solid
optical activity
[α]22/D −64°, c = 7 mg/mL in methanol(lit.)
color
light brown
solubility
alcohol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous acid: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared), aqueous base: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cc(O)cc(CCN1CCC)c24
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Potent, selective D2 dopamine receptor agonist.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)