表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 在庫 | ¥21,600 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥115,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H31NO · HCl
CAS番号:
分子量:
397.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]27/D +222° in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@](O)(CCN1C[C@@]3([H])c4ccccc4CCc5cccc2c35)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H31NO.ClH/c1-24(2,3)25(27)13-14-26-16-21-19-9-5-4-7-17(19)11-12-18-8-6-10-20(23(18)21)22(26)15-25;/h4-10,21-22,27H,11-16H2,1-3H3;1H/t21-,22-,25-;/m0./s1
InChI key
QZRUMKUMFJJARD-AAJWHBHYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Application
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)