この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H32N6O9S
CAS番号:
分子量:
628.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 50 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)N(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C28H32N6O9S/c1-17(32-44(42,43)24-9-5-6-20-21(24)7-4-8-23(20)33(2)3)27(38)29-15-25(35)31-22(28(39)30-16-26(36)37)14-18-10-12-19(13-11-18)34(40)41/h4-13,17,22,32H,14-16H2,1-3H3,(H,29,38)(H,30,39)(H,31,35)(H,36,37)
InChI key
MIHGGGACSSHXPY-UHFFFAOYSA-N
General description
エンケファリナ-ゼ選択的蛍光基質です。
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| D2155-25MG | 04061832908465 |