スキップする
D4635
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸 二ナトリウム塩
≥95%
別名:
dCTP-Na2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥14,800
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥58,900
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥157,000
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥461,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3Na2O13P3
CAS番号:
分子量:
511.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
¥14,800
在庫あり出荷可能詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸(dCTP)は、新生経路、またはシチジンのリン酸化を複数回経て合成されます。デオキシウリジン一リン酸(dUMP)に脱アミノされ、デオキシチミジン三リン酸(dTTP)に変換されます。
Application
2′-デオキシシチジン 5′-三リン酸二ナトリウム塩は以下の用途に用いられています。
  • PCRミックスとしてアルテルナリア(AM)トキシンDNA増幅に
  • オリゴヌクレオチド試料に添加し、キャピラリー電気泳動(CE)解析に
  • アデノシン5′-一リン酸(AMP)ルシフェラーゼアッセイの成分として
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸ナトリウム塩は、PCR、DNA配列決定およびその他の分子生物学的手法などのDNAポリメラーゼ誘導反応に使用される、ヌクレオシド三リン酸の一つです。
Biochem/physiol Actions
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸(dCTP)は、DNAポリメラーゼまたは逆転写酵素によるDNA合成に使われます。dCTPはデオキシシチジン(dCTP)デアミナーゼのアロステリック調節因子です。dCTPは、γ-ファミリーDNAポリメラーゼであるRev1によるdCTPの優先的な取込みなど、ヌクレオチドプール、ヌクレオチド選択性および酵素特異性の研究に使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4913D7250D3897
description
≥95%
description
100 mM (pH 7)
description
≥96%
description
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥96%
assay
≥99% (HPLC)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D4635-25MG:4548174006597 + D4635-100MG:4548174006566 + D4635-1G:4548174006580 + D4635-10MG:4548174006573
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)