この商品について
化学式:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS番号:
分子量:
165.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-230-6
MDL number:
assay
≥97%
mp
223-226 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
メトホルミンは血糖値を低下させインスリン感受性を改善する抗糖尿病薬です。肝臓の糖新生の阻害を含め、その代謝効果には、少なくとも一部はLKB1-AMPK(AMP-活性化タンパク質キナーゼ)経路の活性化が介在します。この経路の活性化は癌細胞株におけるメトホルミンの抗増殖性およびアポトーシス促進性作用にも関与するように思われます。