スキップする
DNTPCA2
CleanAmp™ dNTPミックス
Modified dNTP set for hot-start PCR, 2 μmol of each dNTP
別名:
dNTP, dNTPミックス, デオキシヌクレオチド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
form
liquid
quality
2 μmol of each dNTP
feature
hotstart
concentration
50 mM (each dNTP)
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
CleanAmp dNTPs, are a product of TriLink BioTechnologies, Inc. CleanAmp dNTPs are modified nucleoside triphosphates that block DNA polymerase nucleotide incorporation. CleanAmp dNTPs are activated by the initial heating step and subsequent denaturing steps in typical hot start PCR cycling conditions. This process limits the amount of activated dNTPs during each cycle of PCR, allowing for more specific and efficient amplification of the desired product and also reducing or completely avoiding mis-priming or primer dimer formation. CleanAmp dNTPs provide a more affordable solution than hot start enzymes for a variety of PCR-based applications.
Application
  • For PCR amplifications that require reduced non-specific amplification
  • For multiplex PCR
  • For reduction of primer dimers
  • Substitute for dNTPs in any PCR reaction
Packaging
2 μmoles: 4 vials:
40 μL dATP at 50 mM in buffered glycine solution
40 μL dCTP at 50 mM in buffered glycine solution
40 μL dTTP at 50 mM in buffered glycine solution
40 μL dGTP at 50 mM in buffered glycine solution
Legal Information
CleanAmp is a trademark of TriLink BioTechnologies, Inc.
CleanAmp™ dNTPsは、TriLink BioTechnologies, Inc.から購入者に対し、CleanAmp™ dNTPsの使用を内部研究に制限する譲渡不可の権利付きで提供されます。購入者が学術機関、非営利団体、営利団体であるかは問われません。CleanAmp™ dNTPはヒトの治療用および臨床診断用には使用しないでください。CleanAmp™ dNTPを商業的に利用する場合は、使用者が大学機関や非営利団体であってもライセンスが必要です。CleanAmp™ dNTPsの商業ライセンス情報はTriLink BioTechnologies, Incから入手することができます。購入者は、 TriLink BioTechnologies, Inc. からの承認なしに、CleanAmp™ dNTPsおよびその使用を明記した請求項を含む特許申請を出願するためにCleanAmp™ dNTPsを使用することは、世界中のいかなる国でも認められません。以上の条項およびこの同意の条件に従わなかった場合、 CleanAmp™ dNTPsの所有および使用に関する購入者の権限は、ただちに停止されます。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)