スキップする
E006
β-カルボリン-3-カルボン酸 N-メチルアミド
Benzodiazepine receptor inverse agonist, solid
別名:
β-CCAメチルアミド, FG-7142, N-メチル-β-カルボリン-3-カルボキサミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能
¥62,700
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥147,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H11N3O
CAS番号:
分子量:
225.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
¥62,700
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
β-カルボリン-3-カルボン酸 N-メチルアミド,
form
solid
Quality Segment
color
light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CNC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-14-13(17)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-12(9)7-15-11/h2-7,16H,1H3,(H,14,17)
InChI key
QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Biochem/physiol Actions
ベンゾジアゼピンレセプタ-の逆アゴニストであり、強力な不安誘発物質です。
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
溶液は、4°Cで数日間は保存することができます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL23758217538
β-Carotene Vitamin A precursor.
Millipore
217538
β-Carotene
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
Vitamin A precursor.
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
cyclohexane: soluble, DMSO: soluble
color
light tan
color
-
color
dark red
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)