表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥69,500 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H34O4
CAS番号:
分子量:
338.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
¥69,500
カートの在庫状況を確認する
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1([C@H](C/C(C)=C/[C@H](C([C@H]([C@@H]([C@@H](CC)C)O)C)=O)C)C)OC([C@H]1C)=O
InChI
1S/C20H34O4/c1-8-12(3)17(21)15(6)18(22)13(4)9-11(2)10-14(5)19-16(7)20(23)24-19/h9,12-17,19,21H,8,10H2,1-7H3/b11-9+/t12-,13-,14+,15+,16+,17-,19+/m1/s1
InChI key
WOISDAHQBUYEAF-QIQXJRRPSA-N
General description
Esterase inhibitors produced by Streptomyces sp. MG7-G1 strain
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)