スキップする
E2012
メチルall-cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸
≥97% (capillary GC)
別名:
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸メチルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
316.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914828
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (capillary GC)
form
oil
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
Packaging
アルゴン封入密封アンプル入り
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
17266CRM4757144864
description
≥97% (capillary GC)
description
analytical standard
description
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
description
analytical standard
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
carboxylic acid
assay
≥97% (capillary GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
form
oil
form
-
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
219.2 °F - closed cup
引火点(°C)
104.0 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)