スキップする
EXTRA3
ExtrAvidin® ペルオキシド染色キット、ウサギ抗体用
別名:
ExtrAvidin®ペルオキシダーゼ染色キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
antibody product type
secondary antibodies
usage
sufficient for 2,000 tests ELISA, Dot blot, sufficient for 200 tests Immunohistology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
これらのキット製品には、免疫組織化学、ELISA、イムノブロッティングで一次抗体とともに使用する共通試薬が入っています。
ExtrAvidin®はSigmaのみが販売している独自のアビジン製品です。このアビジン分子は、生理的pHにおいてビオチンに対する高い特異性と親和性を兼ね備えており、非特異的結合を低く抑えることができます。ExtrAvidin®ペルオキシダーゼは、高感度かつ低バックグラウンドです。
免疫組織化学、ELISA、イムノブロッティングで一次抗体とともに使用する共通試薬が入っています。
ExtrAvidin®はSigmaのみが販売している独自のアビジン製品です。このアビジン分子は、生理的pHにおいてビオチンに対する高い特異性と親和性を兼ね備えており、非特異的結合を低く抑えることができます。
Features and Benefits
  • 免疫組織化学、ELISA、イムノブロッティング解析に使用できます。
  • アフィニティー精製抗体は、ヒトIgGおよびIgMで吸着済みであり、交差反応性は最小限に抑えられています。
  • ビオチン化抗体分子にはスペーサーが入っており、ExtrAvidin®との接触性が改良されています。
Other Notes
・ 3 mL ExtrAvidin®-ペルオキシダーゼ
・3 mLビオチン標識二次抗体
・説明書およびアッセイプロトコールを完備しています。
Legal Information
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
劇物
pdsc
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)