スキップする
FFT
ホタルの尾(ランタン)、乾燥
for bioluminescence
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
form
solid
technique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Fireflies have been used in several studies of bioluminescence. In particular they may be used in assays to determine toxicity pathways because bioluminescence can quantitatively measure a wide range of biological activities.
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)