スキップする
GE11-0012-54
Tricorn 10 Coarse Filter Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
製品GE11-0012-54は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Tricorn glass columns may be used with aqueous buffer solutions and detergents at pH conditions between 1 and 14, and with nearly all organic solutions commonly used in chromatography
feature
Kit Contents: 5 x Top filter 5 x Bottom filter 5 x O-ring 7 x 1 mm (EPDM) , Wetted Materials: Ethylene propylene diene (EPDM), Polyethylene (PE)
manufacturer/tradename
Cytiva 11-0012-54
parameter
max. temp. (60 °C), 4 °C min. temp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)