スキップする
GETE22
GE TE22 Transphor mini tank transfer unit
AC/DC input 100 V AC
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41105300
eCl@ss:
32160702
製品GETE22は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6204-26, Cytiva TE22
General description
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
  • Perform protein and nucleic acid transfers in less than 1 hour.
  • Transfer four mini-gels up to 9 x 10 cm in about 1 L of buffer.
  • Control transfer temperature through built-in alumina heat exchanger.
  • Set up transfers quickly with the hinged, color-coded cassettes.
  • To assure a uniform electrical field, Mini Tank Transfer Unit has 80 cm of wire in seven parallel strands on each electrode panel.
The built-in alumina-covered heat exchanger dissipates the heat generated by tank electrotransfer. The temperature rises no more than 5°C during a typical transfer with a magnetic stirrer circulating the buffer and tap water running through the heat exchanger.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)