スキップする
GN780263
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 1.0 mL, round (U) bottom, red
別名:
Greiner 780263, culture dish, culture plate, greiner plate, multiwell plate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Size:
96 wells
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Greiner 780263
availability
available only in China
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)