表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
eCl@ss:
32160703
Concentration:
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Mature sequence:
CUGGGGGACGCGUGAGCGCGAGC
Technique(s):
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
製品HLTUD1663は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
product line
MISSION®
form
liquid
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
technique(s)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
mature sequence
CUGGGGGACGCGUGAGCGCGAGC
Sanger mature/minor accession no.
Sanger microRNA accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
個々のレンチマイクロRNAインヒビターは、東京大学のDr. Hideo Ibaの協力のもと、Haraguchi, T, et al.の研究に基づく独自のアルゴリズムを用いてデザインされています。このアルゴリズムは、tough decoy(TuD)デザインを利用します。miRNAは、翻訳制御、mRNA切断、脱アデニル化などの様々な方法で遺伝子発現を調節することが知られています。レンチウイルスmicroRNAインヒビターは、TRC2-pLKO-puroベクターにクローン化されています。このベクターを互換性のあるパッケージングプラスミドと一緒に適切な細胞株に導入すると、哺乳類細胞への形質導入に使用可能なウイルス粒子が生成されます。さらに、Woodchuck Hepatitis Post-Transcriptional Regulatory Element2(WPRE)も含まれているため、レンチウイルスベクターによって伝達された導入遺伝子の発現が亢進されます。このレンチウイルスベクターは、細胞を選定するためのピューロマイシン耐性遺伝子も保有しています。
- 望ましいmiRNAの強力な阻害を可能にします。
- レンチウイルスの伝達フォーマットによって、インヒビターを様々な種類の細胞に効率よく伝達することができます。
- 遺伝子導入を繰り返さなくても長期的な阻害を可能にします。
Other Notes
miRBase V19 Mature IDに基づく
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable