スキップする
I2000
L-Isoleucine t-butyl ester hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H21NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150312
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCC(C)C(N)C(=O)OC(C)(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)