スキップする
I2002
イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(NADP) ブタ心臓由来
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
別名:
threo-Ds-イソクエン酸:NADP+オキシドレダクターゼ, ICDH, IDH
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥19,400
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥63,200
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥137,000
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥229,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
200-289-5
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
3-20 units/mg protein
¥19,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
type
Type IV
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
quality
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
specific activity
3-20 units/mg protein
composition
Protein biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(IDH)、は次の用途で使用されています:
  • ミトコンドリア呼吸経路におけるクエン酸回路酵素に対するトリウムの効果を調べるためのin vitro 活性アッセイ用
  • イソクエン酸アッセイにおけるニコチンアミド二リン酸(NADP)-IDH活性
  • に対する温度の影響を測定するためのスタンダードとして
Biochem/physiol Actions
イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(IDH)は、ホモ二量体酵素で、低酸素への適応、ヒストン脱メチル化、DNA修飾などの複数のプロセスに関与しています。この酵素は、IDH1、IDH2、IDH3という3つのアイソフォームを持ちます。
Physical form
50%グリセロ-ルとEDTAバッファ-(pH 6.0)に溶解された溶液
Other Notes
1ユニットは、pH 7.4、37°C、1分間に、1.0 μmolのイソクエン酸をα-ケトグルタル酸に変換する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I1877M2634I5036
description
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
description
Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥600 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥80 units/mg protein
specific activity
3-20 units/mg protein
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
specific activity
600-1000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥80 units/mg protein
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
quality
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)