スキップする
L1663
Lidocaine N-ethyl chloride
sodium channel blocker
別名:
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl) triethylammonium chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥56,100
1 g
在庫
¥74,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H27N2OCl
CAS番号:
分子量:
298.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Storage condition:
protect from light
¥56,100
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Lidocaine N-ethyl chloride,
storage condition
protect from light
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.ClH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI key
LLPPOMUAOGMYQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine N-ethyl chloride is an intracellular voltage-gated sodium channel blocker.
Other Notes
Stable at room temperature lyophilized. In solution, store at 4 °C for up to two weeks. Store solutions at -20 °C for up to six months.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L5783PHR12571366013
description
-
description
analytical standard, for drug analysis
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)