スキップする
L1908
γ-O-Octadecyl-L-α-lysophosphatidylcholine
別名:
1-O-Octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, Lyso-C18-platelet activating factor, Lyso-PAF-C18
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H56NO6P
CAS番号:
分子量:
509.70
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32039090
storage temp.
−20°C
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)