Starting with total RNA or samples pre-enriched or microRNAs, the MystiCq® microRNA cDNA Synthesis Mix kit contains all the components necessary to convert mature microRNAs into cDNA templates for qPCR.
technique(s)
cDNA synthesis: suitable, whole genome amplification: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
MystiCq® microRNA cDNA Synthesis Mixキットには、総RNAまたは濃縮サンプルまたはマイクロRNAから開始して、成熟マイクロRNAをqPCR用のcDNAテンプレートに変換するために必要な全ての成分が含まれています。 マイクロRNAは自然にはポリアデニル化されないため、cDNA合成の最初の段階は、ポリ(A)ポリメラーゼ反応によりマイクロRNAをポリアデニル化することです。 次に、ReadyScript逆転写酵素、オリゴ-dTアダプタープライマー、およびその他の必要な試薬を添加して、ポリアデニル化したマイクロRNAをcDNAに変換します。 アダプタープライマーには、5′末端に、MystiCq microRNA qPCR Assay Systemのもうひとつの要素であるMystiCq Universal PCR Primerの配列と相補的なユニークな配列が含まれています。キットには、ほとんどのヒト組織で広く発現している低分子核小体RNAであるSNORD44に特異的な、Positive Control Primerも含まれています。 キットには、十分な量のポリ(A)Tailing Bufferと、MicroRNA cDNA Reaction混合物が含まれているため、ポリ(A)ポリメラーゼや逆転写酵素調節反応を用いる必要はありません。個々のマイクロRNAを分析するには、MystiCq Universal PCR Primer(アダプターのプライマー配列を標的にします)を、MystiCq®microRNA qPCR Assay PrimerおよびMystiCq microRNA SYBR™Green qPCR ReadyMixと併用します™。
Application
Features and Benefits
- 必要に応じて、ポリアデニル化と逆転写ステップを別々に行うことにより、プロトコールを最適化できる可能性があります
- 生成されたcDNAは、将来使用するために保管できます
- 1回のRT反応で、最大1000回のqPCR反応を提供できます
- ほとんどの人体組織に使用できる陽性対照プライマーを含んでいます
Packaging
デフォルトの反応体積は20 μLです
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MystiCq is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan