スキップする
O0886
オロモウシン
≥98% (HPLC)
別名:
2-(ヒドロキシエチルアミノ)-6-ベンジルアミノ-9-メチルプリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥19,900
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥33,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H18N6O
CAS番号:
分子量:
298.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥19,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
InChI key
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Olomoucine is a purine derivative which inhibits cyclin-dependent kinases and induces G arrest.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
495620495624495621
Olomoucine A purine derivative that acts as a potent, reversible and selective inhibitor of p34cdk1/cyclin B and related kinases.
Sigma-Aldrich
495620
Olomoucine
Olomoucine InSolution, ≥98%, potent and selective inhibitor of p34cdc2/cyclin B and related kinases
Sigma-Aldrich
495624
Olomoucine
description
≥98% (HPLC)
description
A purine derivative that acts as a potent, reversible and selective inhibitor of p34cdk1/cyclin B and related kinases.
description
InSolution, ≥98%, potent and selective inhibitor of p34cdc2/cyclin B and related kinases
description
A cell-permeable 2,6,9-trisubstituted purine analog that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive inhibitor of Cdk1/B.
form
powder
form
crystalline solid
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL
Gene Information
human ... CDC2(983), CDK2(1017), CDK3(1018), CDK4(1019), CDK5(1020), CDK6(1021), CDK7(1022), CDK8(1024), CDK9(1025), CDKN1A(1026), CDKN1B(1027), CDKN1C(1028), CDKN2A(1029), CDKN2B(1030), CDKN2C(1031), CDKN2D(1032), CDKN3(1033)
rat ... Prkca(24680)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オロモウシン
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)