Merck
O2011
Orcokinin
≥90% (HPLC)
別名:
Asn-Phe-Asp-Glu-Ile-Asp-Arg-Ser-Gly-Phe-Gly-Phe-Asn
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Storage temp.:
−20°C
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A potent stimulator of hindgut contractions
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)