スキップする
OGS629
pSF-CMV-NEO-COOH-3XFLAG
plasmid vector for molecular cloning
別名:
クローニングベクター, プラスミド, プラスミドベクター, ベクター, 分子クローニングベクター, 発現ベクター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC
Bacteria selection:
ampicillin
Peptide cleavage:
EKT
製品OGS629は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in human cells
tag
3X FLAG tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 5897 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
C-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
この製品はシグマの最初のpFLAGベクター(製品番号E7908)の代替品です。′
本品の配列情報を表示するには、本品のページにアクセスしてください。
Application
1つの遺伝子におけるクローニング:このプラスミドには、主要なマルチクローニングサイト(NotI-ClaI)内に1つの遺伝子が含まれています。遺伝子がこの構成になっている弊社販売のプラスミドはすべて、遺伝子の開始コドンと停止コドンに関して全く同じ位置に配置されます。このルールの唯一の例外は、遺伝子融合を可能にするために融合遺伝子をMCSの前部または末端に配置する場合がある融合タンパク質です。すべての弊社の遺伝子を同じ位置に配置することにより、弊社の製品範囲の中から使用されているプラスミドに関係なく、同じクローニング方法と制限部位を用いてプラスミド間で遺伝子を移すことができます。このプラスミドに新しい遺伝子を挿入することは、現在ベクター内にある遺伝子に隣接する様々な標準的制限酵素部位を用いて簡単に可能となるはずです。マルチクローニングサイトの注目点:マルチクローニングサイトには、BsgI部位とBseRI部位と呼ばれる2つの重要な制限部位があります。これらの部位は両方とも同じ位置でDNAを切断し、このプラスミドのマルチクローニングサイトにおいて遺伝子の終止コドンを切断し、それによってTA突出末端(オーバーハング)が生成されます。この突出末端(オーバーハング)は、これらの酵素のいずれかで切断された弊社のペプチドまたはレポーター融合タグプラスミドのいずれとも互換性があります。これにより、弊社のC末端ペプチドおよびレポータータグ製品範囲からの単一のクローニングステップを用いて、このマルチクローニングサイトにおける遺伝子とシームレスなC末端融合を行うことができます。通常、最も簡単な方法は、BsgIまたはBseRIと下流のClaI制限部位を使用して、弊社の他のプラスミド製品からこのプラスミドにC末端タグをクローニングすることです。BseRIおよびBsgI部位は非パリンドロームであり、結合部位から所定の数の塩基を切断します。これにより、遺伝子配列に関係なく、このプラスミドの遺伝子における上流の終止コドンを切断することができます。
Analysis Note
本製品の分析証明書を参照するにはwww.oxgene.comにアクセスしてください。
Other Notes
実験をより速く進めるために、より多くのベクターオプションをお探しですか?Oxford Geneticsが設計および構築したカスタムクローニングベクターをご検討ください™。 分子生物学および合成生物学の用途向けのクローニングおよび発現ベクターの詳細については、シグマのパートナーである′Oxford Geneticsをご覧ください。
Legal Information
Oxford GeneticsはOxford Genetics社の商標です
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)