スキップする
P1402
1-O-パルミチル-2-アセチル-rac-グリセロ-3-ホスホコリン
~99%
別名:
rac-血小板活性化因子, DL-α-ホスファチジルコリン, β-アセチル-γ-O-ヘキサデシル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H54NO7P
CAS番号:
分子量:
523.68
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
~99%
form
solid
functional group
phospholipid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3,(H,29,30)
InChI key
LMEXBIODJFQAQA-UHFFFAOYSA-N
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
P1402-5MG: + P1402-VAR: + P1402-1MG: + P1402-BULK: + P1402-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)