スキップする
P1476
下垂体抽出物 ウシ
solution, ~14 mg/mL protein in PBS, 0.2 μm filtered
別名:
BPE, PEX
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
bovine
Form:
solution
Impurities:
<50 EU/mL
製品P1476は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
quality
endotoxin tested
packaging
pkg of 2.5 and 25 mL
concentration
~14 mg/mL protein in PBS
impurities
<50 EU/mL
color
brown
storage temp.
−20°C
General description
ウシ下垂体抽出物(PEX)は、複数の増殖因子を含有するウシ下垂体組織抽出物です。PEXは、培養において複数種のヒト上皮細胞増殖を促進する目的に使用できます。ウシ下垂体抽出物は、公表された方法を改変して調製されています。
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 回答
    1. The recommended storage temperature is -20 °C.