Merck
PRS2011
抗CAD抗体(ab2) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DFF40, Anti-DNA fragmentation factor, β-subunit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC, WB
Citations:
-
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 40 kDa
species reactivity
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAD(790)
mouse ... Dffb(13368)
Immunogen
a peptide corresponding to amino acids 314-329 of murine CAD .
Physical form
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Other Notes
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2011.
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)