スキップする
SML0804
(S)-CPP sodium salt
≥96% (HPLC)
別名:
(S)-2-Chloro-3-phenylpropanoic acid sodium salt, (aS)-a-chloro-benzenepropanoic acid sodium salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H8ClO2 · Na
CAS番号:
分子量:
206.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
¥55,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C([C@@H](Cl)CC1=CC=CC=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C9H9ClO2.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1
InChI key
HMHPCHNNVOLTFC-QRPNPIFTSA-M
Biochem/physiol Actions
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase.
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase. BDK is a negative regulator of BCKDC activity. Inhibition of BDK by (S)-CPP (IC50 = 6.3 μM) leads to complex activation, and significant reduction of plasma levels of leucine/isoleucine and valine in wild type mice.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C104567616SML3706
(±)-CPP solid
Sigma-Aldrich
C104
(±)-CPP
BT2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3706
BT2
description
≥96% (HPLC)
description
solid
description
A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
description
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white
color
white to slightly yellow
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)