スキップする
SML2575
GSHtracer
≥98% (HPLC)
別名:
2-Cyano-N,N-dimethyl-3-(2,3,6,7-tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-10-yl)-2-propenamide, Fluorescent real-time thiol tracer
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H21N3O3
CAS番号:
分子量:
363.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint red to very dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=C3C4=C(CCCN4CCC3)C=C2C=C1/C=C(C#N)/C(N(C)C)=O
InChI
1S/C21H21N3O3/c1-23(2)20(25)16(12-22)11-15-10-14-9-13-5-3-7-24-8-4-6-17(18(13)24)19(14)27-21(15)26/h9-11H,3-8H2,1-2H3/b16-11+
InChI key
YCXQIYZKBAKCHQ-LFIBNONCSA-N
Biochem/physiol Actions
GSHtracer is a real-time probe monitoring of GSH (reduced glutathione) dynamics and heterogeneity.
fluorescent, real-time probe monitoring of GSH dynamics and heterogeneity
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
AABH9A95779BAABH9A957417AABH9A958231
GSHtracer ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2575
GSHtracer
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faint red to very dark red
color
-
color
-
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
Deleterious substance
pdsc
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SML2575-5MG04061841381792
SML2575-1MG04061841335160