表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥28,500 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H10F2N2O3
CAS番号:
分子量:
268.22
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
¥28,500
カートの在庫状況を確認する
製品名
Zardaverine,
Quality Segment
SMILES string
COc1cc(ccc1OC(F)F)C2=NNC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H10F2N2O3/c1-18-10-6-7(2-4-9(10)19-12(13)14)8-3-5-11(17)16-15-8/h2-6,12H,1H3,(H,16,17)
InChI key
HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743), Pde4a(25638)
Application
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)