スキップする
Z329053
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
別名:
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 ea
カートの在庫状況を確認する
¥28,600
この商品について
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
eCl@ss:
32100101
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137445
Packaging:
pack of 10
¥28,600
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137445
L
70 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137445 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z329037Z329002Z328979
description
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
description
L 50 mm, bar diam. 8.5 mm
description
L 35 mm, bar diam. 6 mm
description
L 20 mm, bar diam. 6 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137445
manufacturer/tradename
BRAND 137435
manufacturer/tradename
BRAND 137427
manufacturer/tradename
BRAND 137415
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
bar diam.
8.5 mm
bar diam.
8.5 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
6 mm
L
70 mm
L
50 mm
L
35 mm
L
20 mm
ring diam.
10 mm
ring diam.
11 mm
ring diam.
8 mm
ring diam.
8 mm
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z329053-10EA04061831850703