スキップする
Z640468
Eppendorf® epT.I.P.S.再装填
volume range 500-2500 μL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
500—2500 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
material
red
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
L
115 mm
maximum volume
2.5 mL
volume range
500-2500 μL
volume
500—2500 μL
General description
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® epT.I.P.S.再装填
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)