Merck
MQuant® StripScan – 推測ではなく、測定を
モバイルアプリ「MQuant® StripScan」は、MQuant® テストストリップの測定結果をわずか数秒で読み取ります。このアプリを活用して、食品・飲料の製造工程における工程内管理、消毒管理、あるいは環境検査において、以下のパラメータの測定を行ってください:
  • pH測定
  • アスコルビン酸測定
  • アンモニウム測定
  • 硝酸塩測定
  • 亜硝酸塩測定
  • 過酢酸検査
  • 過酸化物試験
  • 硫酸塩試験
  • 亜硫酸塩検査
  • 総硬度
当社のMQuant®テストストリップは、各パラメータの半定量的な検出が可能です。アプリと組み合わせることで、結果の読み取りにおいてデジタルならではの精度を実現します。
特長:
  • 迅速、正確、かつ再現性の高い結果表示 — デジタル結果を信頼できます
  • データ管理、トレーサビリティ、および文書や結果の共有が簡単に行えます
    • すべての互換テストストリップに、追加費用なしで汎用カラーリファレンスが付属するようになりました
    • AndroidおよびAppleのアプリストアで無料のMQuant® StripScanアプリが利用可能です – 今すぐダウンロード!
アプリを使用してパラメータを測定する方法
アプリを使ってテストを実行する
さまざまな化学試験パラメータを迅速かつ正確に読み取るための「MQuant® StripScan」アプリのロゴ
無料のMQuant® StripScanアプリをダウンロード
MQuant® StripScanアプリは、iOS 15およびAndroid OS 12以降を搭載したモバイルデバイス(スマートフォンおよびタブレット)に対応しています。アプリ内でプロフィールを作成すると、検査結果を記録し、データを保存することができます。
ダウンロードするには、Google Play ストアまたは Apple App Store で「MQuant® StripScan」を検索するか、MQuant® テストに同梱されている MQuant® カードの QR コードをスキャンしてください。
今すぐ、テストストリップの読み取り用無料モバイルアプリをダウンロードしましょう
柑橘類の果実と、その果実から採取した液体サンプルが入ったビーカー。これらは、MQuant® アスコルビン酸テストストリップを用いたアスコルビン酸検査の対象となっており、MQuant® カラーリファレンスカードおよびテストストリップのパッケージが併せて用意されている。
お使いのモバイル端末で「MQuant® StripScan」アプリを起動し、製品パッケージに同梱されている「MQuant®」テストストリップと「MQuant®」カードを測定の準備が整った状態にしておいてください。
MQuant® StripScanアプリを使用すると、10種類の化学パラメータを簡単に読み取ることができます。詳細は以下の「関連製品」をご覧ください。 
化学者は、MQuant®テストストリップを小さなビーカーに入った液体に浸し、化学的パラメータを測定する
テストストリップを、あらかじめ用意しておいた検体に約2秒間浸します。ストリップから余分な液体を振り落とし、ペーパータオルでストリップの裏面を乾かしてください。
ユーザーは、スマートフォンにインストールされたアプリで測定結果を読み取るために、MQuant® StripScanアプリ上で化学パラメータを選択し、MQuant®テストストリップを使用して測定を行います。
アプリで該当するテストパラメータを選択し、カウントダウン時計に表示される待機時間に従ってください。
ユーザーが、デバイス上の「MQuant® StripScan」アプリで読み取る前に、液に浸したMQuant®テストストリップをカラーリファレンスカードに正しく配置している様子
カウントダウン中は、液に浸したテストストリップを、MQuant®カードの灰色の領域の中央に置いてください。
ユーザーは、スマートフォン上の「MQuant® StripScan」アプリを使って、液に浸したMQuant®テストストリップをスキャンし、化学パラメータの測定結果を確認します。
カウントダウンが終了する前に、スマートフォンをMQuant®カードの上に置き、カードと画面上のマークを合わせてください。
読み取りが自動的に開始されます。
あるユーザーが、スマートフォンにインストールされた「MQuant® StripScan」アプリの化学パラメータの検査結果をちらりと確認している
検査結果はアプリ画面から直接確認できます。すべての検査結果はプロフィールに保存されます。 
画像には、MQuant®テストストリップのパッケージ箱、汎用リファレンスカード、およびMQuant® StripScanアプリが動作している2台のデバイスが写っています。
https://www.mquant-stripscan.com/login から MQuant® Web ポータルにログインしてください。ここでは、ユーザープロファイルの管理、結果の閲覧・分析、チームメンバーとのテストデータの共有、あるいは LIMS システムへの直接共有を行うことができます。
関連する技術リソース
関連商品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。