ウイルス除去試験
ウイルス除去(VC)試験は、INDおよびBLA申請において極めて重要です。当社はお客様と連携し、モノクローナル抗体、高活性生物製剤、組換えタンパク質、ワクチン、遺伝子治療など、多岐にわたるモダリティにおいてサポートを提供し、お客様のプロセスにおいて潜在的なウイルス汚染物質が確実に除去または不活化されるよう支援いたします。
ウイルス除去における最適なパートナー
- グローバルな体制とインフラ:世界3拠点(米国メリーランド州ロックビル、英国スターリング、シンガポール)に10以上の試験スイートを擁し、100名以上のプロセスサイエンティストおよびスタディディレクターが管理・運営を行い、お客様のスケジュールに対応します
- 確かな実績:MHRA、FDA、TGA、NMPA、PMDAなどの世界各国の規制当局へのINDおよびBLA申請において、600社以上のクライアントを支援してきました
- 継続的な改善:プロセスの簡素化と期間の短縮に努めています
- バリデーション済みの試験法:ICH Q5A(R2)ガイドラインに準拠したTCID50、qPCR、デュアルスパイク法など、ウイルスクリアランス試験を完了するための多様な試験法
世界中の3つの場所
ウイルス除去 NPSスコア:70
当社は年間約20件のVCクライアント監査を実施しています
38年以上にわたり、ウイルス除去試験を実施
ウイルス除去試験の計画
当社は、製品開発においてウイルスクリアランスが極めて重要であることを理解しており、そのため、3つの拠点すべてでウイルスクリアランス試験を提供しています。グローバルなネットワークを活かし、現地語でのコミュニケーションや試験に関するタイムリーな進捗報告が可能であり、ご希望の試験枠を確保できるよう柔軟に対応いたします。各拠点では、規制当局に認められた3種類のサービスパッケージをご用意しています:
- スタンダード・クリアランス – 当社の施設で時間を確保し、専門チームと協力して試験を実施します
- Provise® クリアランス – お客様は自社の施設で付加価値の高い業務に専念していただき、研究の実施は当社チームにお任せください。進行状況については随時ご報告いたします
- ハイブリッド・クリアランス – お客様が必要な工程を実施し、残りの工程は当社にお任せいただくプラン
ウイルス除去試験の実施
高度なスキルを持つプロセス科学者、科学者、ダウンストリーム科学者からなる当社チームが現場に常駐し、お客様をサポートするか、お客様に代わって試験を実施いたします。当社は、INDおよびBLA試験を効果的に完了させるための要件や個々の手順について、確かな知見を有しており、以下を含みます:
- 低pH/高pH
- ウイルス除去ろ過
- 陽イオン交換クロマトグラフィー
- 陰イオン交換クロマトグラフィー
- タンパク質親和性クロマトグラフィー
- 低温殺菌など、その他多数!
ウイルス除去のためのデュアルスパイク法
当社のデュアル・スパイクサービスは、マウス白血病ウイルス(MLV)およびマウス・ミニット・ウイルス(MMV)を用いたマルチ・スパイク戦略を採用することで、ウイルス除去試験の効率を向上させ、試験期間とサンプリングの負担を大幅に軽減します。
なぜデュアルスパイク法を選ぶべきか?
- 効率の向上:当社のデュアルスパイク法により、MLVとMMVの両方を同時に評価できるため、精製プロセスが合理化され、ウイルスクリアランス試験のラボ内所要時間が短縮されます。これは、規制当局のスケジュールに準拠し、臨床試験の開始を迅速化するために不可欠です。
- リソースの最適化:スパイク試験に必要な試料量が減少するため、臨床試験に利用できる充填済み製品の収量が増加します。さらに、デュアルスパイク法により文書化の量が削減され、レビューや監査プロセスの迅速化につながります。
- コスト削減:本サービスにより、緩衝液の使用量や必要なカラム・膜デバイスの数を最小限に抑えることができ、運用コストの削減と廃棄物処理量の低減につながります。
- 堅牢なバリデーションと品質保証:デュアルスパイク戦略は、当社のロックビル施設において厳格にバリデーションされており、アッセイの堅牢性を確保し、ウイルス検出における高い正確性と精度を維持することで、ウイルス安全性評価の完全性を支えています。
お客様のウイルス除去試験で使用されるBioPureウイルスストック
当社は、高いウイルス力価と潜在的な汚染物質の低レベルを確保するため、社内でウイルスを製造しており、これによりすべての下流工程試験において卓越した性能を発揮します。BioPureウイルスストックは、完全に特性評価されたウイルスストックから製造され、ウイルスの減少評価に使用されます。
BioPure Goldウイルスストックは、さらなる感度向上のためにナノろ過工程で使用されます。これは、最も清浄で凝集体を含まない材料を生成するために、追加の精製処理が施されているためです。当社のウイルスクリアランス専門家が、各試験に適したウイルスストックの使用についてご相談に応じます。
今すぐお問い合わせください
関連リソース
- Infographic: Viral Clearance Studies to Meet Your Timelines
Discover comprehensive clearance services to meet your needs.
- Flyer: BioReliance® Standard Viral Clearance Services
Learn how our experts, with decade of experience, help design and execute your clearance studies.
- Infographic: BioReliance® Viral Clearance Services
Discover key numbers on our experience with viral clearance studies.
- Application Note: Designing Successful Viral Clearance Studies
In this paper, we will share how to ensure your manufacturing process has the capacity to remove or inactivate enveloped and non-enveloped viruses.
- Flyer: Roadmap to Success — Provise® Clearance Services
Discover how we can do your viral clearance studies for you, keeping you informed along the way.
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。