Merck
mRNA 백신 및 치료제 제조
mRNA 백신과 mRNA 치료제 제조를 함께 발전시킵니다.
mRNA 백신과 mRNA 치료제 제조를 함께 발전시킵니다.
mRNA 분자를 환자 세포의 세포질로 전달하는 능력은 환자의 요구를 충족하는 새로운 종류의 치료제에 대한 가능성을 제공합니다. 환자의 면역 반응을 자극하는 이러한 다목적 분자의 힘은 코로나19 백신의 성공으로 명확하게 입증되었습니다.
mRNA 제품 개발은 비교적 간단하며 사용 가능한 기술을 사용하여 신속하고 확장 가능한 제조의 가능성을 제공합니다. 효소 공정을 통한 간소화된 제조 워크플로는 광범위한 공정 최적화의 필요성을 최소화하고 GMP 시설에서 새로운 표적 mRNA 제품으로 신속하게 전환할 수 있습니다.
mRNA 생산 공정 및 공정 개발, 제조 또는 제형의 과제에 대한 자세한 정보 요청하기
추천 카테고리
박층 크로마토그래피(TLC)
일회용 믹서
의약품 성분 혼합 및 공정 용액 준비를 위한 Mobius® 일회용 혼합 솔루션에 대해 알아보세요.
제품 쇼핑
이미지에는 버퍼 및 pH 조절기와 관련된 4개의 용기가 그려져 있습니다. 왼쪽에 있는 두 개의 작은 용기는 뚜껑이 빨간색이고 몸체는 흰색입니다. 오른쪽에 있는 두 개의 큰 용기는 파란색이며 뚜껑은 빨간색 테두리가 있습니다.
버퍼 및 pH 조절기
약물 제형 개선: 저분자 및 대분자 약물에 모두 적합한 GMP 준수 완충재를 살펴보세요. 규제 지원 포함
제품 쇼핑
대규모 처리를 위해 설계된 일회용 접선 흐름 여과 솔루션, Mobius TFF 80 시스템
접선 흐름 여과 홀더 및 시스템
첨단 접선 흐름 시스템으로 여과를 개선합니다. 다양한 애플리케이션을 위한 최소한의 체류 시간, 고농도, 완벽한 회수
제품 쇼핑
Mobius® FlexReady
크로마토그래피
바이오프로세싱 워크플로우를 간소화하세요: 효율적인 정제를 위한 크로마토그래피 제품군을 살펴보세요. 모든 규모에 맞는 수지, 멤브레인, 컬럼 및 시스템
제품 쇼핑
치료제와 백신 모두 mRNA 제품은 새로운 환자 치료를 위한 흥미로운 가능성을 제공하지만 다음과 같은 중요한 고려 사항이 필요합니다.
  • mRNA 생산을 위한 안정적인 DNA 템플릿:
    mRNA 생산은 정제된 플라스미드 DNA(pDNA) 템플릿의 생성으로 시작됩니다. 효율적인 pDNA 분리는 박테리아 세포 용해를 위한 고품질 화학물질과 mRNA 생산에 영향을 미칠 수 있는 불순물로부터 pDNA를 정제하는 데 필요합니다. pDNA 템플릿에서 mRNA 생성은 플라스미드 선형화, 인비트로 전사 및 RNA의 엔드 캡을 위한 고품질 화학물질과 시약에 의존합니다.
  • mRNA 수율 및 회수 극대화를 위한 최적화된 mRNA 정제:
    다운스트림 정제는 RNA 안정성에 영향을 미치고 환자의 면역 반응을 유도하는 내독소 및 핵산 불순물을 제거합니다. mRNA 제조업체는 일반적으로 접선 흐름 여과(TFF), 역상 이온 쌍, 음이온 교환(AEX), 소수성 상호 작용 크로마토그래피(HIC), 폴리(dT) 포집을 이용한 친밀도 크로마토그래피를 사용하여 수율과 회수율을 최대화하면서 mRNA를 정제합니다. 고품질 다운스트림 장비와 화학물질에 쉽게 접근할 수 있어야 분해를 최소화하고 효율적인 정제 프로세스를 구축할 수 있습니다.
  • 지질 나노입자를 사용한 효율적인 mRNA 전달:
    지질 나노입자(LNP)는 mRNA를 분해로부터 보호하고 환자에게 투여할 때 분자의 효율적인 전달을 가능하게 합니다. 원하는 생체 분포 및 효능 프로파일을 달성하려면 전달 경로에 따라 LNP에 적합한 지질 유형, 공급원 및 품질을 신중하게 선택해야 합니다.
  • 위험 평가 및 규제 준수를 위한 전담 지원:
    신제품 개발의 중요한 측면은 규제 프레임워크를 탐색하고 위험을 관리하며 제조 공정을 개선하는 것입니다. 신뢰할 수 있는 기술 및 규제 정보와 잘 특성화되고 투명한 공급망이 결합되면 위험을 최소화하고 위험 평가를 간소화하며 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
mRNA 제조 및 LNP 제형을 위한 고품질 원료에 대해서는 브로셔도 살펴보시기 바랍니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 인증서 및 기술 문서를 보려면 문서 검색을 방문하세요.
문서 찾기
미생물 배양 또는 페트리 접시에 흩어져 있는 여러 세포를 파란색 선으로 그린 그림입니다.
이미지에는 파란색 윤곽선으로 표시된 장비가 정화용 사용자로 표시됩니다.
수율, 효율성 및 mRNA 회수 목표를 달성하는 동시에 강력한 불순물 제거를 보장합니다.
mRNA 합성 및 정제
올바른 분석 및 테스트 전략과 결합된 고품질의 광범위한 제품 포트폴리오가 어떻게 mRNA 생산의 성공을 보장하는지 알아보세요.
탄젠셜 플로우 여과(TFF) 홀더 및 시스템
탁월한 제품 보존, 회수 및 높은 수율을 위한 일회용 TFF 장치
모비우스® 일회용 믹서를 사용한 체외 전사 및 효소 반응
바이오 프로세싱을 위한 크로마토그래피 시스템
다운스트림 및 공정 화학
버퍼 및 pH 조절기
mRNA 분석 및 품질 관리
    분자 모델과 유사한 파란색 원이 선으로 연결된 세 개의 개별 구조가 있습니다. 각 구조는 비선형적인 방식으로 연결된 여러 개의 원으로 구성되어 있어 복잡하고 다양한 인상을 줍니다. 파란색은 모든 구조와 연결 선에 걸쳐 균일한 색상을 사용합니다.
    고품질 부형제, 맞춤형 및 포트폴리오 지질 옵션, 일회용 솔루션 및 맞춤형 서비스는 mRNA 의약품의 제형을 지원합니다.
    제약 응용 분야를 위한 합성 지질
    완충제 및 pH 조절제
    주사제 및 비경구 제형용 부형제
    고품질 안정제
    일회용 믹서를 사용한 캡슐화 및 제형
    지질 나노입자 CDMO 서비스
    단일 사용 어셈블리
      최종 멸균 여과 및 충전은 제품 공정의 마지막 단계로 가스 필터와 배리어 필터의 두 가지 요소로 구성됩니다.
      환자의 안전을 보장하기 위해서는 신뢰할 수 있고 견고한 멸균 여과, 제제화 및 mRNA 백신의 최종 충전이 필수적입니다.
      최종 멸균 여과
      일회용 주입 완료 솔루션
      멸균 샘플링
      최종 여과 및 충전을 위한 일회용 솔루션
      멸균 여과 전략
      최종 충전 전략
      단일 사용 및 필터 밸리데이션 서비스
        컴퓨터 모니터에 연결된 프로젝터가 선 그래프를 표시하는 그림입니다.
        공정 분석 기술(PAT)과 분석 소프트웨어를 사용하여 공정을 모니터링하고 제어함으로써 mRNA 백신 제조를 포함한 다양한 제조 공정에 품질을 구축할 수 있습니다.
        PAT: 실시간 모니터링 및 제어를 통한 바이오제약 공정의 품질 향상
        바이오프로세싱 데이터 분석 소프트웨어
        바이오프로세싱 자동화 및 제어 소프트웨어
          이 이미지에는 생생한 청록색의 3D 문자 "N"이 등장합니다. 등반 장비와 로프를 착용한 미니어처 사람들이 'N'의 여러 부분에 올라가 매달려 있는 모습을 볼 수 있습니다.
          Emprove® 프로그램은 당사의 광범위한 제품 및 화학물질 포트폴리오를 보완하여 Emprove® 서류의 신뢰할 수 있는 기술, 규제 및 공급 정보에 편리하게 액세스하여 위험 평가 연속성 및 규정 준수 요건을 지원합니다.
          Emprove® 프로그램
          개선® 화학물질 포트폴리오