Merck
1.17653
Wi-Fi Dongle
new
for use with MAS-100® Sirius
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
(Wi-Fi Dongle Sirius)
dilution
(Application - Air monitoring)
응용 분야
pharmaceutical (Cosmetic, Medical Device; Hospital)
호환성
for use with MAS-100® Sirius
일반 설명
The Wi-Fi Dongle for MAS-100 Sirius is designed to allow various wireless operations for the air sampler such as:
  • Automated date/time synchronization
  • Automated timer calibration
  • Automated user synchronization
  • Active Directory login
  • Wireless access to the browser-based user interface (e.g. audit trail review)
Remote control
애플리케이션
The Wi-Fi Dongle can be conveniently placed beneath the button plate of the MAS-100 Sirius. Once installed, the instrument seamlessly integrates into your local Wi-Fi network.
법적 정보
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG