Merck
MFGL02SC3
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 20
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
이 상품은 Merck Millipore 웹사이트에서만 주문할 수 있습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
23151806
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule, Millipak® Final Fill 20
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterility
sterile; irradiated
product line
Millipak® Final Fill 20
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
Dossiers 다운로드
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
문서
We discuss the final filtration step of plasmid DNA manufacturing and its key considerations and challenges. Download our free pDNA downstream purification eBook or ask our experts.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.