Merck
인간 혈청 알부민
이미지에는 렌즈 아래에 분홍색 물질이 들어 있는 배양 접시가 있는 현미경이 클로즈업되어 있어 과학 또는 의학 연구 환경임을 알 수 있습니다. 현미경은 검은색 조리대 위에 있습니다.
인간 혈청 알부민(HSA)은 약 585개의 아미노산과 66.5 kDa 분자량으로 구성된 단량체, 구형의 알부민 결합 단백질입니다. 간에서 합성되어 혈류로 방출되어 혈관과 조직 사이의 체액 분포를 조절하는 데 도움을 줍니다. HSA는 또한 지방산, 호르몬 및 약물과 같은 물질을 혈액으로 운반합니다. HSA는 유통 반감기가 약 19일이며, 사람의 혈장에서 쉽게 정제하거나 재조합 DNA 기술을 사용하여 생산할 수 있습니다. HSA는 세포 배양 배지에서 필요한 영양소를 공급하고 세포 성장을 촉진하기 위한 보충제로 사용됩니다. 또한 배지의 pH를 안정화시키고 호르몬, 비타민 및 기타 성장 인자의 운반 단백질 역할을 합니다. 또한 HSA는 백신의 안정제 및/또는 보조제로도 사용할 수 있습니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/70 결과
보기 변경
1-20 보기/70 결과
비교
제품 번호
제품 이름
제품 설명
가격
70개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
4 중 1 페이지
인간 혈청 알부민: 동결 건조 분말 또는 용액
HSA는 동결 건조 분말 또는 수용액으로 제공되며 일반적으로 다양한 약물 제형에서 안정화제로 사용됩니다. 세포 배양 보조제로서 다양한 세포주의 성장과 생존을 지원하며 SDS-page, 아가로스 겔 전기영동 및 분석 개발을 위한 표준 참조 물질과 같은 응용 분야에 사용됩니다.
변성 또는 동결 건조된 고체 형태의 HSA는 단량체 분해 연구 및 단백질 부착 분석에 사용되어 단백질과 표면 간의 상호작용을 파악하는 데 도움이 됩니다.
인간 혈청 알부민 분획 V
HSA 분획 V는 분획 과정을 통해 얻어진 고도로 정제된 형태의 HAS입니다. 에탄올 분획 및 기타 정제 기술을 사용하여 인간 혈장으로부터 분리 및 정제된 HSA의 특정 분획입니다. HSA 분획 V는 일반적으로 면역 분석에서 단백질 표준 및 차단제로 사용됩니다. 또한 다양한 약물 및 백신의 제형에서 안정화제 역할을 합니다.
재조합 인간 혈청 알부민
재조합 인간 혈청 알부민은 고순도의 균질한 형태의 HSA입니다. 재조합 HSA는 인간 혈장 유래 HSA에 존재할 수 있는 잠재적 오염 물질과 불순물이 없지만 천연 HSA와 동일한 물리적 및 화학적 특성을 가지고 있습니다. 순도와 균질성이 뛰어나 의약품 및 의료 기기의 구성 요소로 널리 사용됩니다. 재조합 HSA는 높은 생체 적합성과 낮은 면역원성으로 인해 조직 공학 및 재생 의학에도 사용되며 다양한 진단 검사에서 소변 알부민의 1차 기준 검량체 역할을 합니다.
관련 리소스