Merck
Biomedical Polymers
피펫으로 충진되는 다채로운 색상의 생물의학 폴리머 바이알
고분자는 치료제 또는 진단 목적으로 생물학적 시스템과 특정하게 상호 작용하도록 설계할 수 있는 중요 생체 재료입니다. 고분자의 분자 구성 및 구조는 생분해성, 생체적합성, 기계적 강도와 같은 원하는 특성을 조정하여 향상할 수 있습니다. 
더 알아보기
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/369 결과
보기 변경
1-20 보기/369 결과
비교
제품 번호
제품 이름
제품 설명
가격
생분해성 폴리머
생분해성 폴리머는 가수분해 또는 효소 분해를 거쳐 가스, 수분, 바이오매스, 무기염류와 같은 천연 부산물을 생성할 수 있는 특수한 범주의 바이오폴리머입니다. 생분해성 고분자는 일반적으로 방출제어형(CR)/서방형(SR) 약물 전달, 조직 공학, 임시 보철 임플란트에 사용됩니다. 자사는 다양한 분자량과 분해율을 갖추어 목적에 맞는 생분해성 고분자를 제공합니다. 
천연 폴리머
천연 폴리머는 화학적 변형이 있거나 없는 천연 공급원의 폴리머입니다. 천연 폴리머 및 그 유도체는 생분해성 및 생체적합성입니다. 이들의 분해 속도는 일반적으로 화학적 변형 정도에 반비례합니다. 자사의 종합적인 천연 폴리머 포트폴리오는 젤라틴, 콜라겐, 셀룰로오스, 전분, 리그닌, 키틴 및 키토산 그리고 광범위한 생물의학 애플리케이션을 위한 다양한 다당류를 포함합니다.
블록 코폴리머
블록 코폴리머는 미세상 분리를 거쳐 평형상태에서 정렬된 형태를 형성합니다. 이러한 형태는 미셀, 구, 실린더, 라멜라 또는 표면 패터닝(patterning)일 수 있습니다. 더 넓은 사슬 길이 분포를 가진 블록 코폴리머는 계면활성제/세제로 사용되며 졸-겔 화학 및 약물 전달 애플리케이션에 유용합니다.
수지상 분자
자사는 다양한 수지상 분자를 제공합니다. 덴드리머, 덴드론, 선형 수지상 분자는 많은 분자를 포함하는 합성 거대분자군이며, 따라서 많은 주변 작용기를 포함합니다. 이들은 나노미터 규모의 치수를 채택하였으므로 약물 전달, 유전자 트랜스펙션 응용분야에 사용하기에 매우 적합한 선택지가 될 것입니다. 