Merck
EMU024941
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nuf2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 5,107.00
50 μG
MXP 9,192.00
MXP 5,107.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
MISSION® esiRNA, targeting mouse Nuf2
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGGAGGACCTTGTTGAGCCTTTCCTGCGTCTACAGAGGTCTGTGGTTTCTTGAAACACAGGAAGCAACAATACTCAGGGAGGAGACTCCCATAATGGAAACTTTGTCATTCCCCAGATACAATGTAGCTGAGCTTGTGGTTCATATTCGCAATAAATTATTAACAGGAGCAGATGGCAAAAACCTCTCGAAGAGCGATTTTCTTCCAAATCCGAAGTCTGATGTCTTGTACATGATTTACATGAAAGCCTTACAGTTAGTGTATGGAGTCCGGCTGGAGCACTTCTACATGATGCCGATGAACATAGAAGTCACATATCCACATTTAATGGAGGGCTTCTTACCAGTCAGAAGTTTGTTCTTTTACATGGATTCCTTTATGCCCATTTGCCGGGTGAATGACTTTGAGATTGTCGACATTCTTAATCCAAGAACAAACCGGACAAGTCGT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EMU091561EMU003431EMU046461
Gene Information
mouse ... NUF2(66977), Nuf2(66977)
Gene Information
mouse ... NUTF2(68051), Nutf2(68051)
Gene Information
mouse ... CNTNAP2(66797), Cntnap2(66797)
Gene Information
mouse ... NDUFC1(66377), Ndufc1(66377)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026683
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000008450
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039419
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037152
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGGAGGACCTTGTTGAGCCTTTCCTGCGTCTACAGAGGTCTGTGGTTTCTTGAAACACAGGAAGCAACAATACTCAGGGAGGAGACTCCCATAATGGAAACTTTGTCATTCCCCAGATACAATGTAGCTGAGCTTGTGGTTCATATTCGCAATAAATTATTAACAGGAGCAGATGGCAAAAACCTCTCGAAGAGCGATTTTCTTCCAAATCCGAAGTCTGATGTCTTGTACATGATTTACATGAAAGCCTTACAGTTAGTGTATGGAGTCCGGCTGGAGCACTTCTACATGATGCCGATGAACATAGAAGTCACATATCCACATTTAATGGAGGGCTTCTTACCAGTCAGAAGTTTGTTCTTTTACATGGATTCCTTTATGCCCATTTGCCGGGTGAATGACTTTGAGATTGTCGACATTCTTAATCCAAGAACAAACCGGACAAGTCGT
esiRNA cDNA target sequence
AGCCTTCCGTTCCAGAAAATTCAGCATAGCATCACGGCGCAGGACCACCAGCCTACACCAGATAGCTGCATCATCAGCATGGTTGTGGGCCAGCTCAAGGCTGATGAAGATCCCATCATGGGTTTCCACCAGATGTTTCTATTAAAGAACATCAACGATGCTTGGGTTTGCACCAATGACATGTTCAGGCTTGCCCTGCACAACTTCGGCTGACCTCCTCCTGGCCACAGTCACGCTGTTTCCTCCTCCCTCTTCCCAATCCTAGCTCACTCCTCCAGATGCTCCAAATATCATACACAAACGAGCAGGGCCGAGGCGGGAGCGGGTGCAGGGCGCTTCTGTCACCACGGTGTTGTGCATGATGTTTGGATGCTAGACTAGTCGCATCTGACAGGAAGTTTGTGTTGTACCAGCGCAT
esiRNA cDNA target sequence
CACACCTGAGCAAGCTGAAAGAAAGAGAAACGGGAAAAATCGACCAAGAAATTCACAAATACAACACCCCAGGCTTCACAGGCTGCCTGTCCAGAGTCCAGTTCAACCACATCGCCCCTCTCAAGGCAGCCTTGAGACAGACAAACGCCTCAGCCCACGTGCACATTCAGGGTGAGCTGGTGGAATCTAACTGCGGGGCCTCCCCACTGACGCTTTCCCCCATGTCTTCAGCCACTGACCCTTGGCACCTAGATCACTTGGATTCAGCCAGTGCTGATTTCCCATATAACCCAGGACAAGGCCAAGCTATAAGAAATGGAGTCAACAGAAACTCAGCTATCATTGGAGGGGTCATCGCTGTGGTGATTTTCACCATCCTCTGCACCCTGGTCTTCCTCATCCGGTA
esiRNA cDNA target sequence
AGCCTGCGGAACAAGATGGCGCCGTCCGTAGTGCTGCGCTCGTTTTCGCGGCTGCTGGCCCCCGCCCGGCTGCCGAGCTGCTCTTCAACACGGTCGAAGTTCTATGTCCGGGAGCCAGTCAATGCCAAACCTAACTGGTTGGCAGTTGGACTGTCCGTGGGCGCCTCGGTTTTCATGTGGATTTATCTCATCCAAACACACAATGAAGATGTTTTGGAGTATAAAAGAAGAAATGGATTGGAATAAACTTTGGAAATAATACAGTCAGCTTCATGTGATGATCACAGTCCTTCCTCTGGATTCACCCTCAGTGACGGATGTGAGAAAAGAGTTACATGCGAATATGAGTCAGTCAACACGTTTTGCATGGTTAAGTTAAAGAAATAAAAATACTCGCGCTCCTC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)