Bioprzetwarzanie linii komórkowych
Linia komórkowa, która utrzymuje korzystną charakterystykę wzrostu i produktywności, ma kluczowe znaczenie dla biofarmaceutycznych procesów produkcyjnych, niezależnie od tego, czy produkujesz przeciwciała monoklonalne, białka rekombinowane, czy wektory wirusowe do terapii genowych. Nasze gotowe do użycia systemy i platformy linii komórkowych mogą przyspieszyć rozwój i znacznie zmniejszyć czas, koszty i ryzyko związane z opracowywaniem nowych linii komórkowych. Nasze linie komórkowe są racjonalnie zaprojektowane i przystosowane do zgodnej z przepisami produkcji biomateriałów.
Kluczowe cechy obejmują:
- W pełni identyfikowalne linie komórkowe z kompleksową dokumentacją
- Bankowane i scharakteryzowane zgodnie z CGMP
- Sparowane, zoptymalizowane i chemicznie zdefiniowane media i pasze
- Kompleksowe protokoły użytkownika dla wydajnego rozwoju linii komórkowych i bezproblemowego skalowania, wspierane przez konsultacje techniczne
Produkty
Powiązane zasoby
- Data Sheet: CHOZN® Elite Cell Line Product Information Sheet
CHOZN® Elite: : A production adapted host cell line to fulfill all your bioprocessing needs.
- Flyer: Sf-RVN® Platform
With the Sf-RVN® Platform, we provide a rhabdovirus-free cell line that improves the safety profile of your bioprocesses combined with a chemically defined medium specifically formulated to get excellent growth and productivity.
- Product Information Sheet: Sf-RVN® Insect Cell Line
Sf-RVN® Insect Cell Line has been adapted for growth in chemically defined medium to be used for the production of recombinant proteins, adeno-associated viruses (AAV) and viral-like particles (VLP).
- Product Information Sheet: EX-CELL® CD Insect Cell Medium
The EX-CELL® CD Insect Cell Medium is a specialized medium with a defined chemical composition, engineered to maximize the performance of insect cells. The formulation is animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
- White Paper: Development of a Novel Sf9 Rhabdovirus-Negative Cell Line (Sf-RVN®) and Companion Chemically Defined Medium
This whitepaper describes the development of a novel Sf9 Rhabdovirus-negative cell line, named Sf-RVN®, with companion chemically defined medium, the EXCELL® CD Insect Cell Medium. Combined, these two products form the Sf-RVN® Platform and offer a SfRhabdovirus free alternative for the BICS production of biologics.
- White Paper: Considerations for Bioreactor Process Development and Scale-up for Transient Transfection-based Lentivirus Production in Suspension
This white paper describes considerations for suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
- Tool: CHOZN® Omics Explorer
- White Paper: A Multifaceted Strategy for Viral Safety in AAV Processes
This white paper describes an approach to adventitious viral risk mitigation which encompasses this multifaceted approach defined as “prevent, detect, remove”.
- Brochure: VirusExpress® 293 Production Platform
Draw on our experience to get on the fast track through production.
- Data Sheet: VirusExpress® AAV Production Platform
The VirusExpress® Platform offers a transfectionbased solution to Adeno-Associated Viral (AAV) production challenges, featuring a suspension adapted cell line, chemically defined medium, and a clinically relevant process dramatically reducing time to commercial production.
- Data Sheet: VirusExpress® Lentivirus Production Platform
The VirusExpress® Platform offers a transfection-based solution to lentiviral (LV) production challenges, featuring a suspension adapted cell line, chemically defined medium, and process with proven performance at 50 L scale.
Linie komórkowe Chozn® do produkcji leków biologicznych i białek rekombinowanych
Linia komórkowa CHOZN® GS-/-, zmodyfikowana przez ZFN linia komórkowa CHO
Wykorzystująca technologię CompoZr® Technologia Zinc Finger Nuclease (ZFN), dobrze znana i szeroko przyjęta linia komórkowa CHOZN® GS-/- umożliwia szybki rozwój linii komórkowej poprzez selekcję metaboliczną bez dodatku MSX (inhibitora GS). Dzięki doskonałej stabilności, ponad 75% klonów utrzymuje miano wyższe niż 70% w ciągu 60 pokoleń.
Linia komórkowa pochodzi z ECACC CHO K1, przystosowanej do wzrostu w zawiesinie w chemicznie zdefiniowanych, wolnych od składników zwierzęcych pożywkach. Optymalną wydajność osiąga się, gdy linia komórkowa jest połączona z chemicznie zdefiniowanym podłożem do hodowli komórkowej i paszami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat linii komórkowej CHOZN® GS-/-, prosimy o explore here.
Linia komórkowa CHOZN® Elite, host CHO nowej generacji zwiększający wydajność
Linia komórkowa CHOZN® Elite jest podklonem linii komórkowej CHOZN® GS-/-, która przewyższa wydajnością macierzystą linię komórkową (CLD).-/-, która przewyższa macierzystą linię komórkową pod względem wydajności rozwoju linii komórkowej (CLD), przewidywalnego wzrostu, produkcji białek i innych wskaźników wydajności. Ta linia komórkowa jest w pełni identyfikowalna z linią komórkową CHOZN® GS-/- ZFN zmodyfikowaną CHO i jest bankowana cGMP, scharakteryzowana i przetestowana pod kątem czynników ubocznych, aby spełnić oczekiwania regulacyjne.
- Wysokowydajne klony: osiąga miana 7-13 g/L ze standardowymi wektorami, co skutkuje oszczędnością kosztów
- Wysoka stabilność: 85% klonów utrzymuje ponad 70% miana w ciągu 60 pokoleń
- Stały profil wzrostu: 18 do 24 x 106 komórek/ml w przypadku podawania wsadowego
- Łatwość wdrożenia: plug-and-play z ustalonymi procesami CLD, do stosowania zarówno w procesach podawania wsadowego, jak i perfuzji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat linii komórkowej CHOZN® Elite, prosimy o zapoznanie się tutaj.
.Linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych, cząstek wirusopodobnych i wektorów wirusowych
Platforma Sf-RVN® dla poprawy profilu bezpieczeństwa bioprocesów
Linia komórek owadzich Sf-RVN® Insect Cell Line wraz z towarzyszącą jej pożywką EX-CELL® CD Insect Cell Medium zapewnia wysokowydajną platformę zoptymalizowaną do produkcji białek rekombinowanych, szczepionek wirusowych, takich jak cząsteczki wirusopodobne (VLP) i wektorów adenoasocjacyjnych (AAV) do zastosowań w terapii genowej.
Większość Spodoptera frugiperda komórek (takich jak Sf-9) zawiera rhabdowirusa, który jest uważany za zanieczyszczenie procesu i musi zostać wyeliminowany podczas bioprzetwarzania.
Platforma Sf-RVN® to synergia pomiędzy opatentowaną linią komórkową Sf9 ujemną wobec rabdowirusa, która wykazuje takie same właściwości jak komórki Sf-9, a towarzyszącą jej chemicznie zdefiniowaną pożywką, opracowaną specjalnie w celu zapewnienia doskonałego wzrostu i wydajności.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Sf-RVN® Insect Cell Line prosimy zobacz tutaj.
VirusExpress® Platforma produkcji lentiwirusów
Platforma VirusExpress® Lentiviral Platform to oparte na transfekcji rozwiązanie wyzwań związanych z produkcją lentiwirusów, oferujące skalowalny proces zoptymalizowany pod kątem produkcji lentiwirusów w zawiesinie. Platforma pozwala zaoszczędzić czas na opracowywaniu i skalowaniu procesów oraz może być wykorzystywana do przyspieszenia dostarczania terapii pacjentom.
Kluczowe zalety komórek HEK293T VirusExpress® obejmują:
- Linia komórek osiąga wysoką gęstość i żywotność w zawiesinie i ma niski czas podwojenia
- Wybrana do wyższej produkcji lentiwirusów przy użyciu metody transfekcji przejściowej opartej na PEI
- Bankowana GMP, w pełni scharakteryzowana i przetestowana pod kątem czynników ubocznych
- Dostępne licencje do celów badawczych lub klinicznych/komercyjnych.
- W pełni identyfikowalna i dostępna dokumentacja na potrzeby zgłoszeń regulacyjnych
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat platformy lentiwirusowej VirusExpress®, prosimy zobacz tutaj.
VirusExpress® Platforma produkcyjna AAV
Platforma produkcyjna VirusExpress® AAV oferuje oparte na transfekcji rozwiązanie wyzwań związanych z produkcją Adeno-Associated Viral (AAV) oraz proces zoptymalizowany pod kątem skalowalnej produkcji AAV w zawiesinie. Platforma pozwala zaoszczędzić czas na opracowywaniu i skalowaniu procesów oraz może być wykorzystywana do przyspieszenia dostarczania terapii pacjentom.
Kluczowe zalety komórek HEK293 VirusExpress® Cells
- Linia komórek osiąga wysoką gęstość i żywotność w zawiesinie oraz charakteryzuje się niskim czasem podwojenia
- Wyselekcjonowana pod kątem wyższej produkcji AAV przy użyciu metody transfekcji przejściowej opartej na PEI
- Zabezpieczona GMP, w pełni scharakteryzowana i przetestowana pod kątem obecności czynników ubocznych
- Licencje dostępne do celów badawczych lub klinicznych/komercyjnych
- W pełni identyfikowalna i dostępna dokumentacja na potrzeby zgłoszeń regulacyjnych