Wybierz wielkość
551,00 zł
551,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
4-Chlorocatechol, 97%
InChI key
WWOBYPKUYODHDG-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1O
assay
97%
mp
90-94 °C (lit.)
functional group
chloro
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 144940 | 135585 | 547093 |
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 90-94 °C (lit.) | mp 151-154 °C (lit.) | mp 238-241 °C (lit.) | mp 110-115 °C (lit.) |
| functional group chloro | functional group carboxylic acid, chloro | functional group carboxylic acid, chloro | functional group chloro |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?