Wybierz wielkość
130,05 zł
330,75 zł
130,05 zł
Cena katalogowa153,00 złZaoszczędź 15%Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Cinnamyl chloride, 95%
InChI key
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
SMILES string
ClC\C=C\c1ccccc1
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
108 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
phenyl
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 302791 | 167703 | 108197 |
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 95% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp −19 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 30-33 °C (lit.) |
| density 1.096 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.931 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.254 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.044 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 108 °C/12 mmHg (lit.) | bp 102-104 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp 250 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.584 (lit.) | refractive index n20/D 1.4808 (lit.) | refractive index n20/D 1.464 (lit.) | refractive index - |
Application
General description
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?