Wybierz wielkość
393,00 zł
1275,00 zł
393,00 zł
Cena katalogowa524,00 złZaoszczędź 25%Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
3-Methylxanthine, 98%
InChI key
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
SMILES string
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
Quality Level
Gene Information
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 1653026 | PHR2542 | 705357 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay - | assay - | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 345 °C |
| Gene Information rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
General description
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?